Ethyl-4-amino-3-chlorbenzoat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-amino-3-chlorobenzoate, 4-Amino-3-chlorobenzoic acid ethyl ester
OR346587-5G
APOSOR346587-5GEA 69.6 CHF
APOSOR346587-5G
Ethyl-4-amino-3-chlorbenzoat 95+%
Ethyl-4-amino-3-chlorbenzoat
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06411007
CAS-Nummer: 82765-44-4