N-(3-Methoxyphenyl)acetamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346506-1G
OR346506-5G
APOSOR346506-1GEA
36.1
CHF
APOSOR346506-1G
APOSOR346506-5G
N-(3-Methoxyphenyl)acetamide 95+%
N-(3-Methoxyphenyl)acetamide
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00123297 CAS-Nummer: 588-16-9 |