3-Chloro-1-methoxyisoquinoline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346496-1G
APOSOR346496-1GEA 200 CHF
APOSOR346496-1G
3-Chloro-1-methoxyisoquinoline 95+%
3-Chloro-1-methoxyisoquinoline
Formel: C₁₀H₈ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00160677
CAS-Nummer: 24649-22-7