4-Bromo-3-methylisothiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346459-1G
OR346459-500MG
APOSOR346459-1GEA
1180
CHF
APOSOR346459-1G
APOSOR346459-500MG
4-Bromo-3-methylisothiazole 95+%
4-Bromo-3-methylisothiazole
Formel:
C₄H₄BrNS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11110311 CAS-Nummer: 930-42-7 |