1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346439-1G OR346439-5G
APOSOR346439-1GEA 48.8 CHF
APOSOR346439-1G APOSOR346439-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-ol 95+%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-ol
Formel: C₅H₈N₂O
MW: 112,1300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129673
CAS-Nummer: 5203-77-0