4-(tert-Butyl)-2-chloropyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346413-500MG
APOSOR346413-500MGEA 230 CHF
APOSOR346413-500MG
4-(tert-Butyl)-2-chloropyridine 95+%
4-(tert-Butyl)-2-chloropyridine
Formel: C₉H₁₂ClN
MW: 169,65 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12131129
CAS-Nummer: 81167-60-4