(S)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346401-1G
OR346401-5G
APOSOR346401-1GEA
25.8
CHF
APOSOR346401-1G
APOSOR346401-5G
(S)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile 95+%
(S)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile
Formel:
C₇H₉ClN₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08689902 CAS-Nummer: 207557-35-5 |