5-Brom-2-(chlormethyl)benzoxazol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346393-1G
APOSOR346393-1GEA 298 CHF
APOSOR346393-1G
5-Brom-2-(chlormethyl)benzoxazol 95+%
5-Bromo-2-(chloromethyl)benzoxazole
Formel: C₈H₅BrClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10696614
CAS-Nummer: 110704-48-8