5-Iodo-3-methylisothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR346311-1G OR346311-500MG
APOSOR346311-1GEA 1700 CHF
APOSOR346311-1G APOSOR346311-500MG
5-Iodo-3-methylisothiazole
5-Iodo-3-methylisothiazole
Formel: C₄H₄INS
MW: 225,05 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17012839
CAS-Nummer: 20067-15-6
UN: 1993
ADR: 3,III