4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid
OR346277-5G
APOSOR346277-5GEA 105 CHF
APOSOR346277-5G
4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
Formel: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,26 g/mol
Melting Pt: 179…183 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01167722
CAS-Nummer: 62642-62-0