3,3-Dibromoazepan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3,3-Dibromo-azepan-2-one
OR346194-1G
OR346194-500MG
OR346194-5G
APOSOR346194-1GEA
0
CHF
APOSOR346194-1G
APOSOR346194-500MG
APOSOR346194-5G
3,3-Dibromoazepan-2-one
3,3-Dibromoazepan-2-one
Formel:
C₆H₉Br₂NO MW: 270,96 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00154706 CAS-Nummer: 56987-35-0 |