6-Phenyl-2-thiouracil
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol
OR346183-1G OR346183-5G
APOSOR346183-1GEA 138 CHF
APOSOR346183-1G APOSOR346183-5G
6-Phenyl-2-thiouracil
6-Phenyl-2-thiouracil
Formel: C₁₀H₈N₂OS
MW: 204,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059166
CAS-Nummer: 36822-11-4