6-Phenylpyrimidine-2,4-diol
Lieferant: Apollo Scientific
OR346181-1G
OR346181-500MG
OR346181-5G
APOSOR346181-1GEA
0
CHF
APOSOR346181-1G
APOSOR346181-500MG
APOSOR346181-5G
6-Phenylpyrimidine-2,4-diol
6-Phenylpyrimidine-2,4-diol
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ MW: 188,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00128171 CAS-Nummer: 13345-09-0 |