2-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR346174-250MG
OR346174-500MG
APOSOR346174-250MGEA
0
CHF
APOSOR346174-250MG
APOSOR346174-500MG
2-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)pyridine
2-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)pyridine
Formel:
C₇H₄ClN₃S MW: 197,65 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12131112 CAS-Nummer: 887623-91-8 |