(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR346168-1G OR346168-5G
APOSOR346168-1GEA 0 CHF
APOSOR346168-1G APOSOR346168-5G
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, technische Qualität
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₀ClNO₃
Melting Pt: 112…113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046089
CAS-Nummer: 23500-10-9
EINECS: 245-695-3