2,2-Dibromo-3-oxobutyric acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346159-1G
OR346159-5G
APOSOR346159-1GEA
227
CHF
APOSOR346159-1G
APOSOR346159-5G
2,2-Dibromo-3-oxobutyric acid ethyl ester
2,2-Dibromo-3-oxobutyric acid ethyl ester
Formel:
C₆H₈Br₂O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11845706 CAS-Nummer: 89415-67-8 |