4'-Methoxy-2'-nitroacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Acetamido-3-Nitroanisole, N-(4-Methoxy-2-nitro-phenyl)-acetamide, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide
OR346152-25G OR346152-5G
APOSOR346152-25GEA 0 CHF
APOSOR346152-25G APOSOR346152-5G
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilid
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Formel: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017018
CAS-Nummer: 119-81-3