5-Nitrobenzo[d]thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR346149-1G
APOSOR346149-1GEA
291
CHF
APOSOR346149-1G
5-Nitrobenzo[d]thiazole
5-Nitrobenzo[d]thiazole
Formel:
C7H4N2O2S MW: 180,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085891 CAS-Nummer: 2942-07-6 |