5-Bromo-3-methylisothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346140-1G
OR346140-5G
APOSOR346140-1GEA
241
CHF
APOSOR346140-1G
APOSOR346140-5G
5-Bromo-3-methylisothiazole
5-Bromo-3-methylisothiazole
Formel:
C₄H₄BrNS MW: 178,06 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01318949 CAS-Nummer: 20493-60-1 |