3,4-Dichloro-α-chlorobenzaldoxime
Lieferant: Apollo Scientific
OR346128-1G OR346128-500MG
APOSOR346128-1GEA 376 CHF
APOSOR346128-1G APOSOR346128-500MG
3,4-Dichloro-α-chlorobenzaldoxime
3,4-Dichloro-alpha-chlorobenzaldoxime
Formel: C₇H₄Cl₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11227171
CAS-Nummer: 1056189-27-5