5-Chloro-2-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR346125-1G OR346125-5G
APOSOR346125-1GEA 0 CHF
APOSOR346125-1G APOSOR346125-5G
5-Chloro-2-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-ol
5-Chloro-2-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-ol
Formel: C₈H₉ClN₂O
MW: 184,63 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00114339
CAS-Nummer: 287927-87-1