5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346116-1G OR346116-5G
APOSOR346116-1GEA 227 CHF
APOSOR346116-1G APOSOR346116-5G
5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02090518
CAS-Nummer: 957947-49-8