4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR346115-25G
APOSOR346115-25GEA 227 CHF
APOSOR346115-25G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₆H₄Cl₂N₂OS
MW: 223,08 g/mol
Melting Pt: 86…91 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00194954
CAS-Nummer: 33097-11-9