N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR346112-1G
OR346112-5G
APOSOR346112-1GEA
0
CHF
APOSOR346112-1G
APOSOR346112-5G
N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
Formel:
C₁₂H₁₇N₃O₂ MW: 235.29 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11052466 CAS-Nummer: 1053659-35-0 |