6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR346110-1G OR346110-500MG
APOSOR346110-1GEA 0 CHF
APOSOR346110-1G APOSOR346110-500MG
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₈H₇NO₃
MW: 165.15 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11052464
CAS-Nummer: 201019-27-4