4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR346109-1G
OR346109-5G
APOSOR346109-1GEA
200
CHF
APOSOR346109-1G
APOSOR346109-5G
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02664476 CAS-Nummer: 18474-57-2 |