Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR346080-1G OR346080-5G
APOSOR346080-1GEA 291 CHF
APOSOR346080-1G APOSOR346080-5G
Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₃
Melting Pt: 74…77 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10568327
CAS-Nummer: 1208081-25-7