N'-[1-Aminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346054-1G OR346054-500MG
APOSOR346054-1GEA 0 CHF
APOSOR346054-1G APOSOR346054-500MG
N'-[1-Aminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Aminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₈H₁₇N₃O₂
MW: 187,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10568290
CAS-Nummer: 159016-21-4