2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR346053-1G
OR346053-5G
APOSOR346053-1GEA
400
CHF
APOSOR346053-1G
APOSOR346053-5G
2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
Formel:
C₈H₈BrNS MW: 230.13 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09809469 CAS-Nummer: 147111-30-6 |