N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346045-1G
OR346045-500MG
APOSOR346045-1GEA
0
CHF
APOSOR346045-1G
APOSOR346045-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₈H₂₂ClN₃O₃ MW: 363.85 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10568259 CAS-Nummer: 1053657-85-4 |