N'-[1-Cyclobutylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346044-1G OR346044-500MG
APOSOR346044-1GEA 0 CHF
APOSOR346044-1G APOSOR346044-500MG
N'-[1-Cyclobutylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclobutylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₂₃N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10568258
CAS-Nummer: 1053657-78-5