N'-[1-Cyclopentylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346042-1G
OR346042-500MG
APOSOR346042-1GEA
0
CHF
APOSOR346042-1G
APOSOR346042-500MG
N'-[1-Cyclopentylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopentylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel:
C₁₈H₂₇N₃O₂ MW: 317,43 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10568256 CAS-Nummer: 1053657-66-1 |