N'-[1-Amino-1-(4-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346017-1G OR346017-500MG
APOSOR346017-1GEA 0 CHF
APOSOR346017-1G APOSOR346017-500MG
N'-[1-Amino-1-(4-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(4-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₁₆ClN₃O₂
MW: 269.73 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10568197
CAS-Nummer: 1053656-11-3