N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346015-1G
OR346015-500MG
APOSOR346015-1GEA
0
CHF
APOSOR346015-1G
APOSOR346015-500MG
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel:
C₁₃H₁₈ClN₃O₂ MW: 283.76 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10568195 CAS-Nummer: 1053656-05-5 |