N'-[1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346014-1G OR346014-500MG
APOSOR346014-1GEA 257 CHF
APOSOR346014-1G APOSOR346014-500MG
N'-[1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₇Cl₂N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10568194
CAS-Nummer: 1053656-02-2