N'-[1-Amino-1-(2-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346011-1G OR346011-500MG
APOSOR346011-1GEA 0 CHF
APOSOR346011-1G APOSOR346011-500MG
N'-[1-Amino-1-(2-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(2-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₁₆ClN₃O₂
MW: 269.73 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10568187
CAS-Nummer: 1053655-85-8