N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346008-1G OR346008-500MG
APOSOR346008-1GEA 0 CHF
APOSOR346008-1G APOSOR346008-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₄H₂₁N₃O₃
MW: 279,34 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10568184
CAS-Nummer: 1053655-79-0