N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346004-1G
OR346004-500MG
APOSOR346004-1GEA
0
CHF
APOSOR346004-1G
APOSOR346004-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel:
C₁₃H₁₈ClN₃O₂ MW: 283,76 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10568180 CAS-Nummer: 159016-24-7 |