N'-[1-Amino-1-m-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346003-1G OR346003-500MG
APOSOR346003-1GEA 0 CHF
APOSOR346003-1G APOSOR346003-500MG
N'-[1-Amino-1-m-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-m-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₉N₃O₂
MW: 249,32 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10568178
CAS-Nummer: 1053655-69-8