N'-[1-Amino-2-p-tolylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346002-1G OR346002-500MG
APOSOR346002-1GEA 0 CHF
APOSOR346002-1G APOSOR346002-500MG
N'-[1-Amino-2-p-tolylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-p-tolylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₄H₂₁N₃O₂
MW: 263,34 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10568177
CAS-Nummer: 159016-23-6