6-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR345567-5G OR345567-1G OR345567-25G
APOSOR345567-5GEA 149 CHF
APOSOR345567-5G APOSOR345567-1G APOSOR345567-25G
6-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 97%
6-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₂BrClIN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11857690
CAS-Nummer: 1138444-17-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III