5,6-Dibromopyridin-3-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2,3-dibromopyridine
OR345555-1G OR345555-5G
APOSOR345555-1GEA 62.7 CHF
APOSOR345555-1G APOSOR345555-5G
5,6-Dibromopyridin-3-amine 95+%
5,6-Dibromopyridin-3-amine
Formel: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,9100 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11110698
CAS-Nummer: 53242-19-6