2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-5-methyl-3-pyridinol, 6-Chloro-5-methylpyridin-3-ol
OR345498-5G
APOSOR345498-5GEA 254 CHF
APOSOR345498-5G
2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine 96%
2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519295
CAS-Nummer: 54232-03-0