4-Chloro-5-iodopyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Amino-4-chloro-5-iodopyridine
OR345478-5G
APOSOR345478-5GEA
74.9
CHF
APOSOR345478-5G
4-Chloro-5-iodopyridin-2-amine 98%
4-Chloro-5-iodopyridin-2-amine
Formel:
C₅H₄ClIN₂ MW: 254,46 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11977433 CAS-Nummer: 670253-37-9 |