5-Nitropyridin-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Amino-5-nitropyridine
OR345456-1G
APOSOR345456-1GEA
136
CHF
APOSOR345456-1G
5-Nitropyridin-3-amine 98%
5-Nitropyridin-3-amine
Formel:
C5H5N3O2 MW: 139,1121 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114212 CAS-Nummer: 934-59-8 |