3-Brom-2-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345437-25G OR345437-5G
APOSOR345437-25GEA 198 CHF
APOSOR345437-25G APOSOR345437-5G
3-Brom-2-methoxybenzonitril 98%
3-Brom-2-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆BrNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834773
CAS-Nummer: 874472-98-7