3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR345432-5G
APOSOR345432-5GEA 76.6 CHF
APOSOR345432-5G
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
Formel: C6H5ClN2O2
MW: 172,5691 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264291
CAS-Nummer: 866807-27-4