5-Bromo-1-triisopropylsilanyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, n-Triisopropylsilyl-5-bromo-7-azaindole
OR345430-1G OR345430-5G
APOSOR345430-1GEA 112 CHF
APOSOR345430-1G APOSOR345430-5G
5-Bromo-1-triisopropylsilanyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-1-triisopropylsilanyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₁₆H₂₅BrN₂Si
MW: 353.39 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08688597
CAS-Nummer: 858116-66-2