2,3-Dichlor-6-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR345420-1G
APOSOR345420-1GEA 68 CHF
APOSOR345420-1G
2,3-Dichlor-6-methoxypyridin
2,3-Dichloro-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,02 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08669402
CAS-Nummer: 83732-68-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III