5-Brom-4-chlor-2-(methylsulfanyl)pyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR345386-25G OR345386-5G
APOSOR345386-25GEA 127 CHF
APOSOR345386-25G APOSOR345386-5G
5-Brom-4-chlor-2-(methylsulfanyl)pyrimidin
5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₄BrClN₂S
Melting Pt: 45…49 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023232
CAS-Nummer: 63810-78-6
UN: 3263
ADR: 8,III